Learn More
DWK Life Sciences Drahtbügel für Färbegestell, für Färbegestell
Artikelnummer. 11736978 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11736978 10/Packung 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 11736978
Marke: DWK Life Sciences 290750002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Drahtbügel ermöglicht ein Herausnehmen des Färbegestell ohne direkten Kontakt mit der Färbelösung.
Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außerhalb des Auflösungsvermögens des menschenlichen Auges liegen. Zu betrachtende Objekte werden derart stark vergrößert, dass diese bildlich dargestellt werden können. Zur Probenvorbereitung werden die zu untersuchenden Objekte in sehr dünne Scheiben geschnitten. Diese Schnitte werden anschließend auf einem Objektträger aufgebracht und mit einem Deckglas sowie entsprechenden Lösungen abgedeckt. Zum Betrachtung der Schnitte unter dem Mikroskop müssen die Schnitte auf dem Objektträger in einem Färbetrog befüllt mit einer entsprechenden Färbelösung eingefärbt werden.
  • Separat und nicht dauerhaft am Färbegestell zu befestigen, wodurch ein leichtes Ein- und Ausstecken der Objektträger möglich ist
  • Ermöglicht das sichere Abstellen des Färbegestells in den Färbekasten, was ohne direkten Kontakt mit der Färbelösung möglich ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Rostfreier Stahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transport von Färbebehältern; Aufhängung des Färbegestells
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Menge 10/Packung