Learn More
Aalborg™ EDELSTAHLVENTIL HOCHAUFLOESEND NR1 NR1
Click to view available options
Luftstromrate:
1.000 ml/min
2.500 ml/min
200 ml/min
Wasserflussrate:
30 ml/min
6 ml/min
70 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für hohe Auflösung
- Entwickelt für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.
- Sie können auch als Absperrventile verwendet werden.
- Die Gehäuse der Ventile werden durch formstabile Metallhülsen verstärkt.
- Die Buchsen bestehen aus plattiertem Messing oder Edelstahl 316.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Hochauflösendes Ventil |
| Luftstromrate | 200 ml/min |
| Wasserflussrate | 6 ml/min |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 121 °C |