Learn More
Alpaco™ Schlauchklemmen aus Edelstahl
Artikelnummer. 11949657
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
12 bis 17 mm
14 bis 19 mm
16 bis 21 mm
17 bis 22 mm
20 bis 25 mm
22 bis 27 mm
25 bis 30 mm
28 bis 33 mm
30 bis 35 mm
36 bis 41 mm
5 bis 10 mm
7 bis 12 mm
9 bis 14 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11949657
Marke: Alpaco™ INH 10/101612
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglichen ein gleichmäßiges Anziehen um den Schlauch herum und gewährleisten so eine wasserdichte Abdichtung. Alpaco™ Edelstahlklemmen mit vertikalen Schrauben sind garantiert wasserdicht und ohne Werkzeug handverriegelbar.
  • Wiederverwendbar
  • Druckbeständig
  • Keine Schmiermittel für die Montage erforderlich
  • Sanfte Klemmung zur Vermeidung von Schlauchschäden
Spezifikation
Menge 10/Packung
Typ Schlauchklemme
Material Edelstahl
Größe (metrisch) Griff 5 bis 10 mm