Learn More
HUBER Huber Temperierschlauch, isoliert, aus Edelstahl
Descripción
Typ: NW 12 (AD 44mm)
Material: Metall, isoliert
Temperatur: -100 - 350 °C
Länge: 1000mm
Gewinde: M16x1
Material: Metall, isoliert
Temperatur: -100 - 350 °C
Länge: 1000mm
Gewinde: M16x1
Especificaciones
Especificaciones
| Durchmesser (metrisch) | 44 mm |
| Material | Edelstahl |
| Gesamtlänge (metrisch) | 100 cm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -100 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 350 °C |
| Produkttyp | Isolierter Schlauch, Huber |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?