Learn More
HUBER Huber Temperierschlauch, isoliert, aus Edelstahl
Beschreibung
Typ: NW 12 (AD 44mm)
Material: Metall, isoliert
Temperatur: -100 - 350 °C
Länge: 1000mm
Gewinde: M16x1
Material: Metall, isoliert
Temperatur: -100 - 350 °C
Länge: 1000mm
Gewinde: M16x1
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 44 mm |
| Material | Edelstahl |
| Gesamtlänge (metrisch) | 100 cm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -100 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 350 °C |
| Produkttyp | Isolierter Schlauch, Huber |