Learn More
Socorex™ Injektionsnadeln aus Edelstahl
Artikelnummer. 11867283
Change view
Click to view available options
Nadel-Gauge:
14 g
16 g
18 G
19 g
21 g
25 g
Länge (metrisch):
3 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Nadel-Gauge Länge (metrisch) unitSize
11867283 16 g 30 mm 12 Stück
11857263 25 g 3 mm 12 Stück
11807273 21 g 25 mm 12 Stück
10594235 21 g 40 mm 12 Stück
11847273 19 g 30 mm 12 Stück
11897283 14 g 40 mm 12 Stück
11807293 14 g 50 mm 12 Stück
11867273 18 G 50 mm 12 Stück
8 options
Artikelnummer. 11867283
Marke: Socorex™ 371.1630
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Socorex™ Injektionsnadeln aus Edelstahl sind zuverlässige und langlebige Luer Lock-Nadeln in bewährter Schweizer Qualität. Dazu gehört eine Spenderbox für die einfache und sichere Entfernung und Abgabe von Nadeln.
  • Edelstahl
  • Stark angeschrägt
  • Wiederverwendbar
  • Autoklavierbar
  • Inklusive Spenderbox mit Schiebedeckel zur einfachen und sicheren Entnahme der Nadeln
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Typ Injektionsnadel
Material Edelstahl
Nadel-Gauge 16 g
Spitzenform Stark angeschrägt
Länge (metrisch) 30 mm
Durchmesser (metrisch) 1,6 mm