Learn More
Carbolite™ Labor-Hochtemp.-Trockenschrank LHT 5/1200 Umluftventilator, OTC, max. 500°C, 230V
Artikelnummer. 10691053
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10691053 120 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10691053 Lieferant Carbolite™ Lieferanten-Nr. LHT5120230SN+TMPR38301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15192.23 €
    12166.37 € / 1 Stück
    Sparen 3025.86 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Kammermaterial Edelstahl
Kapazität (metrisch) 120 L
Temperatur (metrisch) 500 °C
Typ Ofen
Display Digitale Temperatursteuerung
Enthält Mit 2 Einlegeböden
Anzahl Einschübe 2
Temperaturauflösung ± 5 °C
Temperaturstabilität ±0,2 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 405 x 480 x 650 mm
Breite (metrisch) 1030 mm
Innenbreite (metrisch) 480 mm
Innenhöhe (metrisch) 650 mm
Tiefe (metrisch) 670 mm
Innentiefe (metrisch) 405 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 333 lb.
Elektrische Anforderungen 208/240 V 3,00 kW
Spannung 208/240 V