Learn More
Bandelin Electronic™ Korbeinsätze für Ultraschallbad, aus Edelstahl
Artikelnummer. 10374151
Click to view available options
Modell:
Gehäuse K08
Gehäuse K10
Gehäuse K14
Gehäuse K14B
Gehäuse K28
Gehäuse K28C
Gehäuse K2CL
Gehäuse K5
Gehäuse K50C
Gehäuse K6
Gehäuse K6BL
Gehäuse K6L
Gehäuse k1
K3
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultraschallbad
Ultraschallbad, RK 102 CH
Ultraschallbad, RK 1028 C/CH
Ultraschallbad, RK 1028/H/DT 1028/H, DL 1028 H
Ultraschallbad, RK 1050 CH RK 1050 CH
Ultraschallbad, RK 106
Ultraschallbad, RK 156 BH, DK 156 BP
Ultraschallbad, RK 156 RK 156
Ultraschallbad, RK 514 BH, DK 514 BP
Ultraschallbad, RK 514/H
Ultraschallbad, RK 52 CH
Ultraschallbad, RK/DT 103 H
Ultraschallbad, RK/DT 31/H
Ultraschallbad, RK/DT 510/510 H/510 H-RC, DL 510 H
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10374151
Marke: Bandelin Electronic™ 202
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erleichtert Ultraschallanwendungen und schützt gleichzeitig den Oszillationsbehälter und die zu reinigenden Teile. Die Bandelin Electronic™ Sonorex™ Einsatzkörbe für Ultraschallbäder sind aus Edelstahl gefertigt.
Erleichtert Ultraschallanwendungen und schützt gleichzeitig den Oszillationsbehälter und die zu reinigenden Teile.Bandelin Electronic™ Sonorex™ Einsatzkörbe für Ultraschallbäder sind aus Edelstahl gefertigt.
  • Erhältlich für eine Vielzahl an Tankgrößen
  • In verschiedenen Netzgrößen erhältlich
  • Sehr gut für die Reinigung von technischem Glas, Analysesieben, medizinischen Geräten, Metallteilen, elektronischen Bauteilen sowie von Geräten für die Entgasung, Emulgierung und Probenvorbereitung geeignet
Spezifikation
Typ Korbeinsatz
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschallbad, RK 156 RK 156
Höhe (metrisch) 460 mm
Länge (metrisch) 100 mm
Material Edelstahl
Breite (metrisch) 50 mm
Abmessungen (L x B x H) 100 x 50 x 460 mm
Modell Gehäuse K6L