Learn More
Bandelin Electronic™ Korbeinsätze für Ultraschallbad, aus Edelstahl
Description
Erleichtert Ultraschallanwendungen und schützt gleichzeitig den Oszillationsbehälter und die zu reinigenden Teile.Bandelin Electronic™ Sonorex™ Einsatzkörbe für Ultraschallbäder sind aus Edelstahl gefertigt.
- Erhältlich für eine Vielzahl an Tankgrößen
- In verschiedenen Netzgrößen erhältlich
- Sehr gut für die Reinigung von technischem Glas, Analysesieben, medizinischen Geräten, Metallteilen, elektronischen Bauteilen sowie von Geräten für die Entgasung, Emulgierung und Probenvorbereitung geeignet
Specifications
Specifications
| Typ | Korbeinsatz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultraschallbad, RK 102 CH |
| Höhe (metrisch) | 40 mm |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Material | Edelstahl |
| Breite (metrisch) | 113 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 200 x 113 x 40 mm |
| Modell | K3 |