Learn More
Buerkle™ Instrumentenschale aus Edelstahl
Artikelnummer. 17565935 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
280 x 180 x 20 mm
330 x 230 x 20 mm
460 x 300 x 20 mm
520 x 395 x 20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
17565935 280 x 180 x 20 mm 1 Stück
17534286 330 x 230 x 20 mm 1 Stück
17544286 460 x 300 x 20 mm 1 Stück
17554286 520 x 395 x 20 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17565935 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 42080001
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Instrumente, Laborartikel oder Probenehmer können auf diesem robusten Tablett aus Edelstahl platziert und transportiert werden.
Vorbereiten, Platzieren und Tragen von Instrumenten und Proben mit dem Buerkle™ Instrumententablett.
  • V2A-Edelstahl
  • Hygienisch und robust
  • Leicht zu reinigende, glatte Oberfläche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 280 x 180 x 20 mm
Höhe (metrisch) 20 mm
Länge (metrisch) 280 mm
Material Metall
Breite (metrisch) 180 mm
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Höhe (angloamerikanisch) 0,8 in.
Breite (angloamerikanisch) 7,1 in.