Learn More
Sampling Systems™ Instrumentenschale aus Edelstahl
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
215 mm
295 mm
395 mm
490 mm
Breite (metrisch):
160 mm
197 mm
275 mm
320 mm
Höhe (metrisch):
11 mm
15 mm
18 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Größenauswahl
- Fugenloses Design
- Hochwertige polierte Ausführung
- 304 Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 15 mm |
| Länge (metrisch) | 490 mm |
| Material | Edelstahl (AISI 304) |
| Typ | Tablett |
| Breite (metrisch) | 320 mm |
| Ausführung | Poliert |