Learn More
Sampling Systems™ Instrumentenschale aus Edelstahl
Artikelnummer. 15889701 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
215 mm
295 mm
395 mm
490 mm
Breite (metrisch):
160 mm
197 mm
275 mm
320 mm
Höhe (metrisch):
11 mm
15 mm
18 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15889701
Marke: Sampling Systems™ A674295
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das fugenfreie Design ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Sampling Systems™ Instrumententabletts aus Edelstahl sind ideal für den Transport von Werkzeugen und Geräten.
  • Größenauswahl
  • Fugenloses Design
  • Hochwertige polierte Ausführung
  • 304 Edelstahl
Spezifikation
Höhe (metrisch) 18 mm
Länge (metrisch) 295 mm
Material Edelstahl (AISI 304)
Typ Tablett
Breite (metrisch) 197 mm
Ausführung Poliert