Learn More
Bochem™ Instrumentenschale aus Edelstahl
Artikelnummer. 10543204
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
160 x 100 x 30 mm
200 x 100 x 50 mm
220 x 150 x 50 mm
240 x 180 x 40 mm
270 x 210 x 40 mm
280 x 180 x 60 mm
300 x 200 x 15 mm
300 x 200 x 50 mm
360 x 300 x 40 mm
440 x 340 x 20 mm
500 x 200 x 80 mm
300 x 150 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10543204
Marke: Bochem™ 8632
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
  • Deckel mit Knopf.
  • B/T/H: 300/150/100mm
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 270 x 210 mm
Abmessungen (L x B x H) 270 x 210 x 40 mm
Höhe (metrisch) 40 mm
Länge (metrisch) 270 mm
Material Edelstahl
Typ Gerätetablett
Breite (metrisch) 210 mm
Enthält Deckel
Menge Je 1
Form Rechteckig