Learn More
Bochem™ Instrumentenschale aus Edelstahl
Artikelnummer. 11875161
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
160 x 100 x 30 mm
200 x 100 x 50 mm
220 x 150 x 50 mm
240 x 180 x 40 mm
270 x 210 x 40 mm
280 x 180 x 60 mm
300 x 200 x 15 mm
300 x 200 x 50 mm
360 x 300 x 40 mm
440 x 340 x 20 mm
500 x 200 x 80 mm
300 x 150 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
11875161 360 x 300 x 40 mm 1 Stück
10480923 200 x 100 x 50 mm 1 Stück
10584451 160 x 100 x 30 mm 1 Stück
10355811 220 x 150 x 50 mm -
11855161 240 x 180 x 40 mm 1 Stück
10543204 270 x 210 x 40 mm 1 Stück
10020761 280 x 180 x 60 mm 1 Stück
10326051 300 x 150 x 100 mm 1 Stück
10789611 300 x 200 x 15 mm 1 Stück
10253981 300 x 200 x 50 mm 1 Stück
10555801 440 x 340 x 20 mm 1 Stück
10729271 500 x 200 x 80 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11875161 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 8634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.40 €
    104.44 € / 1 Stück
    Sparen 51.96 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 360 x 300 mm
Abmessungen (L x B x H) 360 x 300 x 40 mm
Höhe (metrisch) 40 mm
Länge (metrisch) 360 mm
Material Edelstahl
Typ Gerätetablett
Breite (metrisch) 300 mm
Enthält Deckel
Menge Je 1
Form Rechteckig