Learn More
Biochem™ Instrumentenschalen aus Edelstahl
Artikelnummer. 10106750
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
230 x 133 x 50 mm
315 x 215 x 60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
10106750 230 x 133 x 50 mm 1 Stück
10579232 315 x 215 x 60 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10106750 Lieferant Biochem™ Lieferanten-Nr. 8475
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Die Instrumententabletts aus Edelstahl sind stapelbar.
  • Inklusive Deckel mit innenliegendem Griff
  • Stapelbar
  • 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 230 x 133 x 50 mm
Höhe (metrisch) 50 mm
Länge (metrisch) 230 mm
Material Edelstahl
Typ Gerätetablett
Breite (metrisch) 133 mm
Enthält Deckel
Form Rechteckig