Learn More
Biochem™ Instrumentenschalen aus Edelstahl
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
230 x 133 x 50 mm
315 x 215 x 60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Deckel mit Innengriff im Lieferumfang enthalten
- Stapelbar
- 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 230 x 133 x 50 mm |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Länge (metrisch) | 230 mm |
| Material | Edelstahl |
| Typ | Gerätetablett |
| Breite (metrisch) | 133 mm |
| Enthält | Deckel |
| Form | Rechteckig |