Learn More
Justrite™ 28926 - SS Joining Clips (2)
Artikelnummer. 11919395
Change view
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
11919395 Edelstahl 2 Stück
1 options
Artikelnummer. 11919395
Marke: Justrite™ 28926
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nehmen Sie alte Geräte mit Ersatzteilen wieder in Betrieb. Die Justrite™ Edelstahl-Verbindungsclips zum Verbinden von EcoPolyBlend™ Sammelstellen sind ein Zubehör, das die Verwendung von Sammelstellen erleichtert.
Durch das Zusammenfügen der Sammelstellen mit diesen Klemmen oder dem patentierten Sump-to-Sump Drain™ Kit für eine Gesamtfüllmenge von 66 gal. erfüllen Sie die EPA- und UFC-Anforderungen.
Verwenden Sie diese Verbindungsklemmen, um die erforderliche Kapazität bei der vorschriftsmäßigen Lagerung von maximal 4 zusammengefügten Behältern zu erzielen. Auch als Kit erhältlich (19-822-446).
Spezifikation
Farbe Silber
Material Edelstahl
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.