Learn More
Fisherbrand™ Kanne aus Edelstahl mit Graduierung und Klappdeckel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Beschreibung
- Material der Wahl für Anwendungen, die sterile Oberflächen erfordern
- Geeignet für alle pharmazeutischen und herkömmlichen Laboranwendungen
- Tülle für einfaches Ausgießen
- Nahtloses Innendesign mit Bördelrand für Strapazierfähigkeit
- Nahtlose Becher aus Edelstahl 304
- Alle Oberflächen sind nicht reagierend, hochpoliert und bieten null Absorption, was die Reinigung erleichtert
- Immun gegen Sterilisationslösungen, die meisten organischen Chemikalien und Farbstoffe sowie eine Vielzahl anorganischer Chemikalien.
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 115 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Material | Edelstahl |
Höhe (metrisch) | 155 mm |
Enthält | Klappdeckel |
Typ | Kanne |
Graduated | Ja |