Learn More
Nickel Electro™ Edelstahl-Becher
Artikelnummer. 12827595 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2 l
3000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12827595 500 ml 1 Stück
11439609 1000 ml 1 Stück
12837595 2 l 1 Stück
15311005 3000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12827595 Lieferant Nickel Electro™ Lieferanten-Nr. JUGS0500H
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Kannen aus Edelstahl 304 eignen sich für pharmazeutische und Laboranwendungen.
  • Nahtlose Becher aus Edelstahl 304
  • Geeignet für alle pharmazeutischen und herkömmlichen Laboranwendungen
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 90 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Edelstahl
Ausführung Glänzend
Höhe (metrisch) 135 mm
Typ Kanne
Graduated Ja