Beschreibung
- Nahtlose Becher aus Edelstahl 304
- Geeignet für alle pharmazeutischen und herkömmlichen Laboranwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 150 mm |
| Kapazität (metrisch) | 2 l |
| Material | Edelstahl |
| Ausführung | Hell |
| Höhe (metrisch) | 215 mm |
| Typ | Kanne |
| Graduated | Ja |