Beschreibung
- GMP design: Crevice-free, mirror polish, full welds
- Includes a pouring lip for easy emptying
- Graduation marks for visual convenience
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduated | Yes |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Modell | Behandelt |