Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Becher
Artikelnummer. p-200009504 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 l
1 l
2 l
3 l
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17912132 0,5 l 1 Stück
17922102 1 l 1 Stück
17972102 2 l 1 Stück
17942102 3 l 1 Stück
17982102 5 l 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 17912132
Marke: Sampling Systems™ A406500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These high quality jugs made from 316L stainless steel have a number of GMP features, making them an ideal choice for transferring liquids in laboratory and production areas.
  • GMP design: Crevice-free, mirror polish, full welds
  • Includes a pouring lip for easy emptying
  • Graduation marks for visual convenience
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,5 l
Material Stainless Steel (316L)
Sterilität Unsteril
Graduated Yes
Zertifizierung/Konformität FDA
Modell Behandelt