Learn More
Welch Ilmvac™ KF-Flansch mit langem Schlauchanschluss, aus Edelstahl
Artikelnummer. 10158121 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
24 mm
40,5 mm
Außendurchmesser (metrisch):
20 mm
28 mm
44,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10158121 16 mm 20 mm 1 Stück
10551213 40,5 mm 44,5 mm 1 Stück
10433122 24┬ámm 28┬ámm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10158121 Lieferant Welch Ilmvac™ Lieferanten-Nr. 701321
Sparen Sie bis zu 60% bei der Flüssigkeitshandhabung
Verwenden Sie den Aktionscode 28028
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Material Edelstahl
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Gesamtlänge (metrisch) 5,2 cm
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße DN 16
Produkttyp KF Flansch mit langen Schlauchanschlüssen