Learn More
Welch Ilmvac™ KF-Flansch mit langem Schlauchanschluss, aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8012721 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
24 mm
40,5 mm
Außendurchmesser (metrisch):
20 mm
28 mm
44,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10158121
Marke: Welch Ilmvac™ 701321
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Material Edelstahl
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Gesamtlänge (metrisch) 5,2 cm
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße DN 16
Produkttyp KF Flansch mit langen Schlauchanschlüssen