Learn More
Welch Ilmvac™ KF-Metallschlauch DN 16, 500 mm lang, vakuumgeglüht
Alle ansehen Welch Ilmvac ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 cm |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Schlauchgröße | DN 16 |
| Produkttyp | KF Flexible Schläuche |