missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Welch™ KF-Innenzentrierring aus Edelstahl mit O-Ring aus Buna N

Artikelnummer. 10177831 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
16 mm
25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10177831 16 mm 1 Stück
10137881 25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10177831 Lieferant Welch™ Lieferanten-Nr. 701061
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Zur Verwendung mit Separator 16 DN
Material Edelstahl
Menge Je 1
Typ KF Innenzentrierring
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.