Learn More
Welch Ilmvac™ KF-Reduzierstück aus Edelstahl
Artikelnummer. 10657852 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
DN 25/16
DN 40/16
DN 40/25
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
10657852 DN 25/16 1 Stück
10591593 DN 40/25 1 Stück
10132812 DN 40/16 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10657852 Lieferant Welch Ilmvac™ Lieferanten-Nr. 701401
Sparen Sie bis zu 60% bei der Flüssigkeitshandhabung
Verwenden Sie den Aktionscode 28028
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Einsatz mit Welch Ilmvac™ Drehschieberpumpen entwickelt.
  • KF-Reduzierstück aus Edelstahl
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Zum Anschluss einer Kühlfalle an der Zuluft oder am Auslass von Welch Vakuumpumpen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Menge Je 1
Größe DN 25/16
Typ KF Reduzierstück