Learn More
OHAUS™ Edelstahl-Laborrahmen
Artikelnummer. 15782369 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Größe:
1219 x 305 x 1829 mm (H x L x B)
1219 x 457 x 1219 mm (H x L x B)
1905 x 551 x 1829 mm (H x L x B)
610 x 457 x 1219 mm (H x L x B)
610 x 457 x 610 mm (H x L x B)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15782369
Marke: OHAUS™ 30392324
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Edelstahl-Laborrahmen bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
  • Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
  • Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
  • Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
  • Zuverlässige Verbindungsstücke sichern Stäbe und Klammern, die Ihren Anforderungen entsprechen, sowie fünf einzigartige Halter in verschiedenen Größen und Materialien bieten Platz für verschiedene Stäbe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Laborrahmen-Kit
Material Edelstahl
Beschreibung Klammer, Laborrahmen, Stahl, CLR-FRAMESM
Höhe (metrisch) 610,000 mm
Höhe (angloamerikanisch) 24,00 in.
Länge (angloamerikanisch) 18,00 in.
Länge (metrisch) 457,00 mm
Größe 610 x 457 x 1219 mm (H x L x B)
Breite (angloamerikanisch) 48,00 in.
Breite (metrisch) 1.219,00 mm