Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Laborlöffel und Spatel aus Edelstahl
Artikelnummer. 15550102 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30,5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
15550102 30,5 cm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15550102
Marke: Bel-Art™ F367110012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die extralange Konstruktion eignet sich zur Probennahme aus größeren Flaschen.
  • Flaches Spatelende ist 3,1 cm breit
  • Das Löffelende ist 3,7 cm breit und fasst 5 ml
  • Verbindungsstab: 14 mm Breite
Spezifikation
Beschreibung Extra lang
Autoklavierbar Autoclavable
Form Flaches Spatelende, Löffelende
Produkttyp Laborlöffel und -spatel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Probenahme aus größeren Flaschen
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) Sägeblatt
  • Flaches Spatelende ist 3,1 cm (1,25 Zoll) breit
  • Löffelende ist 3,7 cm (1,5 Zoll) breit
  • Verbindungsstange ist 14 mm (0,5 Zoll) breit
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 30,5 cm