Learn More
Bochem™ Laborschüssel aus Edelstahl
Artikelnummer. 10140501
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10140501 1 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10140501 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 8590
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus 18/10 Edelstahl. BOCHEM™ Laborschalen aus Edelstahl verfügen über einen flachen Boden und einen breiten Rand.
  • Edelstahl 18/10
  • Flach
  • Rand gebördelt
  • Flacher Boden
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 1 L
Material Rostfreier Stahl
Form Rund
Typ Laborschüssel
Höhe (metrisch) 75 mm
Durchmesser (metrisch) 165 m