Learn More
Schneider Gerd™ Laborpinzette aus Edelstahl
Artikelnummer. 10182954
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
130 mm
145 mm
160 mm
Spitzenform:
Fein
Stumpf
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10182954
Marke: Schneider Gerd™ 130
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pinzetten eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Schneider Gerd™ Edelstahl-Laborpinzetten verfügen über einen gerillten Körper für optimalen Halt.
  • Laborzange aus Edelstahl
  • Ideal für die Sektion und allgemeine Laboranwendungen geeignet
Spezifikation
Spitzenform Fein
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 105 mm
Produkttyp Pinzette
Menge (Anzahl pro Karton) Je 1
Typ Laborpinzette