Learn More
Schneider Gerd™ Laborpinzette aus Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
130 mm
145 mm
160 mm
Spitzenform:
Fein
Stumpf
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Laborpinzette aus Edelstahl
- Ideal zum Sezieren und für und allgemeine Laboranwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Fein |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 145 mm |
| Produkttyp | Pinzette |
| Menge (Anzahl pro Karton) | Je 1 |
| Typ | Laborpinzette |