Learn More
Schneider Gerd™ Laborpinzette aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8000770
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
130 mm
145 mm
160 mm
Spitzenform:
Fein
Stumpf
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Spitzenform unitSize
10756285 130 mm Stumpf 1 Stück
10440714 145 mm Stumpf 1 Stück
10182954 105 mm Fein 1 Stück
10586484 145 mm Fein 1 Stück
10133344 145 mm Fein 1 Stück
10787922 160 mm Stumpf -
6 options
Artikelnummer. 10756285
Marke: Schneider Gerd™ 112
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pinzetten eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Schneider Gerd™ Edelstahl-Laborpinzetten verfügen über einen gerillten Körper für optimalen Halt.
  • Laborzange aus Edelstahl
  • Ideal für die Sektion und allgemeine Laboranwendungen geeignet
Spezifikation
Spitzenform Stumpf
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 130 mm
Produkttyp Pinzette
Menge (Anzahl pro Karton) Je 1
Typ Laborpinzette