Learn More
De Buyer™ Edelstahl-Leiter mit ergonomischer Griffplatte
Artikelnummer. 11947435
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,13 l
0,67 l
1 l
1.46 l
2,06 l
Länge (metrisch):
140 mm
340 mm
430 mm
540 mm
635 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
11947435 1 l 430 mm 1 Stück
11967435 2,06 l 635 mm 1 Stück
11957435 1.46 l 540 mm 1 Stück
11973674 0,13 l 340 mm 1 Stück
11903684 0,67 l 140 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11947435 Lieferant De Buyer™ Lieferanten-Nr. 3021.16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.10 €
    37.10 € / 1 Stück
    Sparen 153.00 €
    80% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der De Buyer™ Edelstahl-Schöpfer besticht durch hohe Griffsicherheit dank des ergonomischen Griffs, in den Sie Ihren Daumen einführen können.
  • Breiter und fester 2.5 mm-Griff
  • Fester Haken am Ende des Griffs
  • Fassungsvermögen in Litern auf dem Griff eingraviert
  • Spülmaschinenfest
Spezifikation
Material Edelstahl
Kapazität (metrisch) 1 l
Höhe (metrisch) 53 mm
Länge (metrisch) 430 mm
Volumen (metrisch) 1 l