Learn More
De Buyer™ Edelstahl-Leiter mit ergonomischer Griffplatte
Artikelnummer. 11973674
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,13 l
0,67 l
1 l
1.46 l
2,06 l
Länge (metrisch):
140 mm
340 mm
430 mm
540 mm
635 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
11973674 0,13 l 340 mm 1 Stück
11967435 2,06 l 635 mm 1 Stück
11957435 1.46 l 540 mm 1 Stück
11903684 0,67 l 140 mm 1 Stück
11947435 1 l 430 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11973674 Lieferant De Buyer™ Lieferanten-Nr. 3021.08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.76 €
    12.10 € / 1 Stück
    Sparen 4.66 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der De Buyer™ Edelstahl-Schöpfer besticht durch hohe Griffsicherheit dank des ergonomischen Griffs, in den Sie Ihren Daumen einführen können.
  • Breiter und fester 2.5 mm-Griff
  • Fester Haken am Ende des Griffs
  • Fassungsvermögen in Litern auf dem Griff eingraviert
  • Spülmaschinenfest
Spezifikation
Produkttyp Gießpfanne
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Für alle Behälter, einschließlich tiefer Töpfe
Höhe (metrisch) 37 mm
Länge (metrisch) 340 mm
Menge Jeweils
Volumen (metrisch) 0,13 l
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.