Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische austauschbare Nadeln aus Edelstahl für große Kolben
Artikelnummer. 10146383
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22 G
22 s G
23 G
23 s G
25 s ga.
26 G
26 s G
Art der Kanülenspitze:
2, 3 oder 4
5 oder AS
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze unitSize
10146383 22 G 5 oder AS 6 Stück
11542525 22 s G 2, 3 oder 4 6 Stück
10268047 23 G 2, 3 oder 4 6 Stück
10402205 22 G 2, 3 oder 4 6 Stück
12316309 23 s G 5 oder AS 6 Stück
15937335 26 G 2, 3 oder 4 1 Stück
11550042 26 G 2, 3 oder 4 6 Stück
10051173 26 s G 2, 3 oder 4 6 Stück
12326459 25 s ga. 2, 3 oder 4 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10146383 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 773201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.90 €
    462.26 € / 6 Stück
    Sparen 83.64 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann mit abnehmbaren (RN-)Spritzen ab 250 l μverwendet werden.
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
  • Individueller Spitzentyp und Länge
  • Autoklavierbar
  • Für große Ansätze
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Edelstahl
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (metrisch) 0.41 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.72 mm
Produkttyp Abnehmbare kundenspezifische Nadel
Menge 6/Packung
Art der Kanülenspitze 5 oder AS
Zur Verwendung mit (Geräte) Abnehmbare Spritzen (250 μl und größer)