Learn More
Grant Instruments™ Deckel aus Edelstahl
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Tank ST12
Tank ST38
Tanks ST18, ST26
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Hilft, Verdunstung/Wärmeverlust zu reduzieren und Probenkontamination zu vermeiden.Der Grant Instruments™ Edelstahldeckel für Grant Rührwasserbäder ist für den kontinuierlichen Dauerbetrieb mit erhitztem Wasser über 90 °C konzipiert.
- Edelstahl-Ausführung
- Giebelige Ausführung mit Kunststoffgriff
- Für die Verwendung mit Grant Rührwasserbädern und Heizthermostaten
- Verhindert das Entweichen von Wärme
- Reduziert die Kontamination von Proben
- Für den Dauerbetrieb mit Wasser über 90 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Länge: 196 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tank ST12 |
| Material | Rostfreier Stahl |