Learn More
Bochem™ Deckel aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8005460
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 L Graduated Measuring Jug
Für 10 l-Eimer mit Graduierung
Für 15 l-Eimer mit Graduierung
Für 15 l-Messbecher mit Graduierung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10005250
Marke: Bochem™ 8332