Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahldeckel – säurebeständig für 603/636-3
Artikelnummer. 30284965
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30284965 Keine 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30284965 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 5110155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.94 €
    26.70 € / 1 Stück
    Sparen 4.24 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertiger Edelstahldeckel - säurebeständig Für Amsta-Flaschen 603/636-3 und Doppelkesselflaschen. Hergestellt in Schweden.
  • Höchste Qualität bei Edelstahl.
  • Säurebeständig 316L/1.4404.
Spezifikation
Produkttyp Behälterdeckel
Kapazität (metrisch) Keine
Farbe Silber
Material Edelstahl