Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahldeckel – säurebeständig Für 608/609-25, 608/609-30
Artikelnummer. 30284897
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30284897 Keine 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30284897 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 5110300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.65 €
    68.00 € / 1 Stück
    Sparen 10.65 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertiger Edelstahldeckel - säurebeständig Für 608/609-25. 608/609-30 Amsta Transportcontainer. Hergestellt in Schweden.
  • Höchste Qualität bei Edelstahl.
  • Säurebeständig 316L/1.4404.
Spezifikation
Produkttyp Behälterdeckel
Kapazität (metrisch) Keine
Farbe Silber
Material Edelstahl