Learn More
Fisherbrand™ Edelstahldeckel für Bäder, deren Deckel schräg abgenommen wird
Artikelnummer. 17581876 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
12-l-Bad
18 bis 26 l-Bad
38-l-Bad
Abmessungen (L x B x H):
380 x 260 x 190 mm
470 x 300 x 360 mm
780 x 350 x 170 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
17581876 38-l-Bad 780 x 350 x 170 mm 1 Stück
17561876 12-l-Bad 380 x 260 x 190 mm 1 Stück
17571876 18 bis 26 l-Bad 470 x 300 x 360 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17581876
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hilft, Verdunstung und Wärmeverlust zu reduzieren und Probenkontamination zu vermeiden. Zur Verwendung mit beheizten Umwälzbädern.
  • Empfohlen, wenn das Bad ständig mit Wasser über 90 °C verwendet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 38-l-Bad
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B x H) 780 x 350 x 170 mm