Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahldeckel für 605/606-10, 605-12
Artikelnummer. 30284913
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30284913 Keine 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30284913 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 5010240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.14 €
    33.80 € / 1 Stück
    Sparen 5.34 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertiger Edelstahldeckel für 605/606-10. 605-12 Amsta Eimer. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Behälterdeckel
Kapazität (metrisch) Keine
Farbe Silber
Material Edelstahl