Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahldeckel für 608/609-25, 608/609-30
Artikelnummer. 30284973
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30284973 Keine 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30284973 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 5010300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.56 €
    53.20 € / 1 Stück
    Sparen 8.36 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertiger Edelstahldeckel für 608/609-25. 608/609-30 Amsta Transportcontainer. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Behälterdeckel
Kapazität (metrisch) Keine
Farbe Silber
Material Edelstahl