Learn More
Grant Instruments™ Deckel aus Edelstahl mit Ring-Sets
Artikelnummer. 11466427
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
JBA12, JBN12, SAP12
JBA18, JBN18, SAP18
JBA5, JBN5, SAP5
SAP34
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11466427 JBA12, JBN12, SAP12 1 Stück
11476427 JBA18, JBN18, SAP18 1 Stück
11456427 JBA5, JBN5, SAP5 1 Stück
11486427 SAP34 1 Stück
4 options
Product Code. 11466427
Brand: Grant Instruments™ LF14
Only null left
Add to basket
Add to basket
Nehmen Sie hohe Gefäße auf und reduzieren Sie gleichzeitig die Verdunstung. Grant Instruments Edelstahldeckel mit Ringsätzen sind flach mit einer Reihe von variablen Lochdurchmessern.
  • Edelstahl-Ausführung
  • Flache Deckel mit 2, 4 oder 6 Ringsätze.
  • Variabler Lochdurchmesser
  • Bietet Platz für größere Gefäße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung 4-Ringsätze
Zur Verwendung mit (Geräte) JBA12, JBN12, SAP12
Material Rostfreier Stahl