Learn More
Grant Instruments™ Deckel aus Edelstahl mit Ring-Sets
Artikelnummer. 11486427
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
JBA12, JBN12, SAP12
JBA18, JBN18, SAP18
JBA5, JBN5, SAP5
SAP34
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11486427
Marke: Grant Instruments™ LF36
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Nehmen Sie hohe Gefäße auf und reduzieren Sie gleichzeitig die Verdunstung. Grant Instruments Edelstahldeckel mit Ringsätzen sind flach mit einer Reihe von variablen Lochdurchmessern.
  • Edelstahl-Ausführung
  • Flache Deckel mit 2, 4 oder 6 Ringsätze.
  • Variabler Lochdurchmesser
  • Bietet Platz für größere Gefäße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 8-Ringsätze
Zur Verwendung mit (Geräte) SAP34
Material Rostfreier Stahl