Learn More
Bochem™ Deckel aus Edelstahl
Artikelnummer. 10005250
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 L Graduated Measuring Jug
Für 10 l-Eimer mit Graduierung
Für 15 l-Eimer mit Graduierung
Für 15 l-Messbecher mit Graduierung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10005250 Für 10 l-Eimer mit Graduierung 1 Stück
10634121 10 L Graduated Measuring Jug 1 Stück
10107440 Für 15 l-Eimer mit Graduierung 1 Stück
10694301 Für 15 l-Messbecher mit Graduierung 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10005250
Marke: Bochem™ 8332
Nur noch null auf Lager
Wählen Sie ein Thema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.