Learn More
Blanco™ Deckel aus Edelstahl mit Griffmulde
Artikelnummer. 11320900
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
GN 1/1
GN 1/2
GN 1/3
GN 1/4
GN 1/6
GN 2/3
Länge (metrisch):
176 mm
265 mm
325 mm
354 mm
530 mm
Breite (metrisch):
162 mm
176 mm
265 mm
325 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Länge (metrisch) Breite (metrisch) Packungsgröße
11320900 GN 1/2 325 mm 265 mm 1 Stück
11993214 GN 1/6 176 mm 162 mm 1 Stück
11973826 GN 1/3 325 mm 176 mm 1 Stück
11933826 GN 2/3 354 mm 325 mm 1 Stück
11913826 GN 1/1 530 mm 325 mm 1 Stück
11963836 GN 1/4 265 mm 162 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11320900 Lieferant Blanco™ Lieferanten-Nr. 550656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.93 €
    15.55 € / 1 Stück
    Sparen 3.38 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Passend für die meisten Gastronorm Behälter von 1/1 bis 1/6. Blanco™ Gastronorm Edelstahldeckel mit Griff sind spülmaschinengeeignete, stapelbare Deckel aus AISI-304 Edelstahl mit ergonomisch geformten Griffen für sichere Handhabung und einfache Ent
Gastronorm Deckel aus Edelstahl zeichnen sich durch hervorragende Stabilität dank umlaufender Randprägung aus. Diese robusten und formstabilen Deckel sind leicht zu reinigen und bieten dank der glatten und porenfreien Oberfläche eine optimale Hygiene.
  • Erstklassige, korrosionsbeständige Ausführung mit gratfreien Kanten
  • Temperaturbeständig von −40 bis +280 °C
  • Geschmacks- und geruchsneutraler Edelstahl (AISI 304)
Spezifikation
Produkttyp Deckel mit Griff
Material Edelstahl (304)
Zertifizierung/Konformität Europäische Norm EN 631:
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter für die Gastronomie
Länge (metrisch) 325 mm
Menge Je 1
Form Rechteck
Größe GN 1/2
Temperaturbereich (metrisch) −40 °C bis 280 °°C.
Breite (metrisch) 265 mm