Learn More
Sampling Systems™ Edelstahltrichter für Flüssigkeiten
Artikelnummer. 15839601 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
50 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
310 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) unitSize
15839601 310 mm 1 Stück
15849601 50 mm 1 Stück
15899591 120 mm 1 Stück
15809601 150 mm 1 Stück
15819601 200 mm 1 Stück
15829601 250 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15839601 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. A244310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.20 €
    56.24 € / 1 Stück
    Sparen 1.96 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flüssigkeitstrichter aus Edelstahl sind ideal für die Verwendung mit vielen verschiedenen Flüssigkeiten.
  • Aus langlebigem 304 Edelstahl
  • Nutfreie Konstruktion
  • Geriffelter Ausguss zur Unterstützung des Produktflusses
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Spitzendurchmessern für Ihre spezifischen Anforderungen
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 310 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 18 mm
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handhabung von Flüssigkeiten
Produkttyp Einfülltrichter (Flüssigkeit)