Learn More
Buerkle™ V4A Flüssigkeitsprobenehmer aus Edelstahl
Artikelnummer. 10546094 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
Länge (metrisch):
46 mm
54 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
10546094 50 mL 46 mm 1 Stück
11992468 100 mL 54 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10546094 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53260001
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Der V4A Flüssigkeitsprobennehmer aus Edelstahl für dünnflüssige bis viskose Flüssigkeiten ist einfach mit einer Hand zu bedienen.
  • Das Ventil wird mit dem Daumen geöffnet, um die Probe zu entleeren.
  • Probennehmer für dünn- bis viskose Flüssigkeiten
  • Einfache Bedienung mit einer Hand
  • Mit Auslauftrichter zum sicheren Befüllen der Probenflaschen
  • Werkstoff AISI 316L (1.4404)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer für Flüssigkeiten
Material Edelstahl (V4A)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Ein-Hand Bedienung
Grifftyp Daumenbedienung
Kapazität (angloamerikanisch) 1,69 oz.
Kapazität (metrisch) 50 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handhabung von dünnen bis viskosen Flüssigkeiten
Außendurchmesser (metrisch) 32 mm
Länge (metrisch) 46 mm