Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Measure Jug Without Lid Graduated
Artikelnummer. 30285018
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.5 L
1 L
1.5 L
2 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30285018
Marke: Amsta Rostfritt 507161,50
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Highest quality stainless steel measure jug. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301.
  • High quality straight graded measuring jugs.
  • Silver soldered handles to avoid gaps and places for dirt to hide and thus meet the highest standards of hygiene.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1.5 L
Material Stainless Steel
Typ Jug
Graduated Yes
Modell Handled